Kluczowe dokumenty
137766
Diethyl oxalpropionate
≥95%
Synonim(y):
Diethyl 2-methyl-3-oxosuccinate, Methyloxo-butanedioic acid diethyl ester, NSC 33946
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
tw
138 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
OQOCQBJWOCRPQY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Synthesis of anticancer and antiviral agents
- Oxidation by organohypervalent iodine reagent
- Synthesis of monomers for preparation of functional polyesters
- Synthesis of calpain inhibitors
- Preparation of human A2A receptor antagonists
- Structural studies of dihydropteroate synthase inhibitors
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?