Kluczowe dokumenty
135968
Acetyl bromide
99%
Synonim(y):
Acetic acid bromide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
92.2 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
75-77 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
gęstość
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3
Klucz InChI
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the quantification of lignin in cell wall residues of Arabidopsis.
- In the total synthesis of cinchona alkaloids named quinidine and quinine.
- To prepare 9,10-diarylanthracenes and triarylmethanes by reacting with arenes and various aromatic aldehydes using ZnBr2/SiO2.
- To prepare glycosyl bromides from free sugars or their peracetates.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?