Key Documents
110035
1-Propanol
≥99%
Synonim(y):
Propyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
700 °F
granice wybuchowości
13.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
tw
97 °C (lit.)
97 °C
mp
−127 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?