Kluczowe dokumenty
QR0100
SYBR® Green Quantitative RT-qPCR Kit
One step SYBR® Green RT-qPCR with MMLV & hot-start Taq DNA Polymerase
Synonim(y):
jednoetapowy rt qPCR, sybr green qPCR
About This Item
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 250 reactions
Właściwości
dNTPs included
hotstart
metody
RT-qPCR: suitable
kolor
colorless
moc wejściowa
purified RNA
kompatybilność
ABI 5700
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7500 Fast
ABI 7500
ABI 7700
ABI 7900 HT
ABI 7900 HT Fast
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
ABI ViiA 7
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad MJ Chromo4
Bio-Rad MJ Opticon 2
Bio-Rad MJ Opticon
Bio-Rad MiniOpticon
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ5
Cepheid SmartCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Illumina Eco qPCR
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Roche LightCycler 480
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
metoda wykrywania
SYBR® Green
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- to detect specific genetic clusters of genogroup I and II noroviruses
- for chikungunya viral (CHIKV) RNA quantification
- to detect mRNA expression levels
- for amplification of total RNA extracted from human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and prostate cancer cells
Cechy i korzyści
- The master mix allows consistency and reproducibility from one reaction to the next
- Reduced preparation time and the risk of contamination from multiple pipetting steps
- Reduced set-up time as compared to manual or wax Hot Start methods
- JumpStart™Taq Polymerase reduces primer-dimer and non-specific product formation
- SYBR® Green I dye is inexpensive, easy to use, and highly sensitive
- Broad instrument compatibility
- Includes a separate ROX reference dye vial for reaction normalization
Opakowanie
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- SYBR® Green Taq ReadyMix™ for Quantitative RT-PCR 2 x 25
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?