Globalnie Zharmonizowany System
Globalnie Zharmonizowany System został zainicjowany podczas Konferencji ONZ na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku. Jego celem jest między innymi harmonizacja klasyfikacji i elementów informowania o zagrożeniach związanych z chemikaliami (etykietowanie i karty charakterystyki). Pierwsza wersja została udostępniona w 2003 r. w formie tzw. fioletowej księgi (w porównaniu do pomarańczowej księgi dla transportu). Regularne aktualizacje powinny odbywać się co 2 lata. GHS harmonizuje większość kryteriów klasyfikacji dla dostaw i transportu i opiera się na wewnętrznych właściwościach substancji. GHS umożliwia poszczególnym krajom lub regionom wdrażanie bloków konstrukcyjnych według własnego uznania. Bloki konstrukcyjne nie mogą być jednak zmieniane. Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia opcji właściwych organów i specjalnych limitów dotyczących przekazywania informacji o składnikach mieszanin.
Powody opracowania GHS
- Rozwijający się handel międzynarodowy
- Różne wymagania dotyczące etykietowania chemikaliów
- Różne klasyfikacje identycznych produktów w różnych krajach
- Wymóg międzynarodowego standardu bezpieczeństwa
Elementy GHS
W porównaniu do obecnego systemu UE najbardziej zauważalną zmianą są piktogramy (dawniej: symbole zagrożenia). Podczas gdy większość piktogramów GHS ma swoje odpowiedniki w starym systemie, piktogramy GHS 04, GHS 07 i GHS 08 są zupełnie nowe.
System GHS opiera się na 16 klasach zagrożeń fizycznych, 10 klasach zagrożeń dla zdrowia i 3 klasach zagrożeń dla środowiska i obejmuje następujące elementy komunikacyjne:
Klucz do naszych etykiet produktów |
---|
2 Słowa sygnalizacyjne "Niebezpieczeństwo" lub "Ostrzeżenie"
72 indywidualne i 17 połączonych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia - są one przypisane do unikalnego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr w następujący sposób:
- litera "H" (dla "oświadczenia o zagrożeniu");
- liczba oznaczająca rodzaj zagrożenia w następujący sposób:
- "2" dla zagrożeń fizycznych
- "3" dla zagrożeń dla zdrowia
- "4" dla zagrożeń dla środowiska
- dwa numery odpowiadające sekwencyjnej numeracji zagrożeń wynikających z wewnętrznych właściwości substancji lub mieszaniny, takich jak właściwości wybuchowe (kody od 200 do 210), palność (kody od 220 do 230) itp.
116 pojedynczych i 33 połączone zwroty wskazujące środki ostrożności - są one przypisane do unikalnego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr w następujący sposób:
- litera "P" (dla "oświadczenia o środkach ostrożności");
- jedna liczba oznaczająca rodzaj oświadczenia o środkach ostrożności w następujący sposób: - "1" dla ogólnych zwrotów wskazujących środki ostrożności
- "2" dla zwrotów wskazujących środki zapobiegawcze
- "3" dla zwrotów wskazujących środki ostrożności przy reagowaniu
- "4" dla zwrotów wskazujących środki ostrożności przy przechowywaniu
- "5" dla zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących usuwania
- dwa numery (odpowiadające sekwencyjnej numeracji zwrotów wskazujących środki ostrożności)
Karta charakterystyki
Karta charakterystyki odgrywa istotną rolę w informowaniu o zagrożeniach zgodnie z GHS. Dokument ten składa się z 16 rozdziałów, a informacje o zagrożeniach, w tym informacje na etykiecie, należy przedstawić w sekcji 2 (Identyfikacja zagrożeń). W UE wymagane jest uwzględnienie zarówno starej klasyfikacji UE, jak i GHS w okresie przejściowym, który wygasa 1 czerwca 2015 roku. Amerykańskie karty charakterystyki będą zawierać klasyfikację GHS w sekcji 2. Karty charakterystyki APAC będą zgodne z lokalnymi zasadami GHS, które wymagają niewielkich zmian w różnych sekcjach. Poniżej znajduje się zaktualizowana sekcja 2 karty charakterystyki GHS UE dla acetonitrylu.