Prowadź RNA
Odwiedź stronę CRISPR Essentials, aby zapoznać się z formatami i produktami CRISPR, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom badawczym.
Zamów gwarantowane wstępnie zaprojektowane gRNA CRISPR
- Syntetyczne SygRNA® gRNA dostępne w dwuczęściowych (crRNA:tracrRNA) lub jednoczęściowych sgRNA formatach.
- Idealny do generowania modeli zwierzęcych i inżynierii modeli komórkowych.
- Zalecany do kompleksowania z białkiem Cas9.
- Lentiwirusowe gRNA są dostępne jako gotowe do użycia cząsteczki transdukcji lentiwirusowej.
- Idealny do trudnych do transfekcji lub pierwotnych komórek.
- Plazmidowe gRNA do transfekcji DNA dostępne w różnych wektorach.
- Idealny do transfekcji, nukleofekcji i pakowania lentiwirusowego (Uwaga: pakowanie lentiwirusowe można osiągnąć tylko poprzez wybranie wektora lentiwirusowego).
- In Vitro Transkrybowany RNA jest dostarczany w wodzie klasy molekularnej wolnej od DNaz, RNaz i proteaz.
Projektowanie CRISPR
- Kliknij narzędzie CRISPR Design Tool, aby rozpocząć.
- Wybierz żądany genom, wybierz interesujący gen i ustaw parametry dla projektów.
- Wyświetlanie i eksportowanie listy uszeregowanych gRNA.
Zamów gRNA CRISPR
- Kliknij przycisk Zamów gRNA i prześlij swoje sekwencje gRNA.
- Wybierz format: Syntetyczne gRNA, plazmidowe DNA do transfekcji, lentiwirusowe cząsteczki transdukcyjne lub IVT gRNA.
- Dostosuj wektor i konfigurację.
- Odwiedź stronę CRISPR Essentials, aby porównać dostępne opcje.
- Zakup ilości klonów w celu uzyskania dodatkowych rabatów.
*Jesteśmy tak pewni wydajności naszych produktów SygRNA®, że w pełni gwarantujemy jakość i wydajność każdego produkowanego przez nas przewodnika, w tym sekwencji niestandardowych. Jeśli prowadnice SygRNA® nie dadzą wykrywalnego rozszczepienia w zamierzonym miejscu docelowym, zapewnimy jednorazową bezpłatną wymianę. Aby zakwalifikować się do tej gwarancji, należy przesłać obraz lub dane sekwencjonowania z pojedynczego eksperymentu wykazującego wykrywalne rozszczepienie przy użyciu jednej z naszych pozytywnych kontroli, obok negatywnych wyników z przewodnika SygRNA®. Aby otrzymać zamiennik, po prostu napisz do nas tutaj i dołącz przykładowe dane z reprezentatywnego eksperymentu (T7E1, TIDE lub NGS).
Produkty Cas9
- Białka - Wybierz z największej oferty białek Cas9 dostępnych dla każdego zastosowania.
- Plazmid DNA - Plazmidy ekspresji Cas9 wykorzystują promotor CMV do skutecznej, przejściowej ekspresji. Dostępne z lub bez fluoroforu i elementów selekcji antybiotyków.
- Lentiwirus - Wybierz cząsteczki transdukcyjne lentiwirusa z ekspresją Cas9, odporne na blastycydynę lub neomycynę.
- CRISPR Modulation - Aktywacja i inhibicja CRISPR (CRISPRa/CRISPRi) wykorzystują katalitycznie martwe (dCas9), aby umożliwić badania nad wzmocnieniem i utratą funkcji w celu uzupełnienia badań nad nokautem.
Narzędzia przesiewowe CRISPR: Biblioteki, kolekcje i panele lentiwirusowe
Biblioteki Sanger Whole Genome Knockout (KO) Arrayed CRISPR Libraries - zdobywca nagrody R&D 100 Award
Rozwiązanie do badań przesiewowych całych genomów ludzkich i mysich w celu odkrywania leków lub identyfikacji celów.
- Ponad 74 000 pojedynczych, gotowych gRNA CRISPR zaprojektowanych tak, aby zmaksymalizować KO każdego genu kodującego białko w genomach człowieka i myszy.
- Dostępne jako pojedyncze klony, panele genów i biblioteki całych genomów.
- Dowiedz się więcej o bibliotekach Sanger Arrayed CRISPR.
Sanger QuickPick™ KO gRNA
Zamów gotowe gRNA KO z wielokrotnie nagradzanych bibliotek Sanger Whole Genome KO Arrayed CRISPR Libraries.
- Szybki i ekonomiczny sposób na szybkie wyeliminowanie interesującego nas genu.
- Dostępne formaty:
- Bakterie Zapasy glicerolu
- Plazmidowe DNA
- Cząsteczki transdukcji lentiwirusowej
Biblioteki zbiorcze całego genomu KO
- Biblioteki GeCKO v2 CRISPR Knockout Pooled Libraries
- Dostępne dla genomów ludzkich i mysich
- Opcje wektorów: lentiCRISPRv2 (Cas9+gRNA na tym samym wektorze); lentiGuide-Puro (wektor zawierający tylko gRNA).
- Pula lentiwirusów CRISPR dla całego genomu
Zbiorcze badania przesiewowe CRISPR z kompatybilnością 10x Genomics
- Niestandardowe pule lentiwirusowe CRISPR zbudowane zgodnie z dowolnymi specyfikacjami z kompatybilnością 10x Genomics do analizy w rozdzielczości pojedynczej komórki.
- Idealny do wyselekcjonowania kandydatów po badaniu przesiewowym całego genomu. Nasze zoptymalizowane wektory lentiwirusowe umożliwiają śledzenie zarówno ekspresji genów, jak i perturbacji genów w tym samym teście w celu scharakteryzowania fenotypu funkcjonalnego
Biblioteki aktywatorów całego genomu
Synergistyczne mediatory aktywacji (SAM) są silnymi kompleksami białek aktywujących transkrypcję. System SAM CRISPRa wykorzystuje CRISPR-Cas9 do kierowania komponentów SAM do promotorów genów, umożliwiając specyficzną dla miejsca aktywację transkrypcji interesującego nas genu.
Sterowniki i produkty towarzyszące
- Kontrole - Kontrole pozytywne i negatywne w formatach plazmidowych i lentiwirusowych, dostępne w różnych opcjach wektorowych.
- TracrRNA - Chemicznie zmodyfikowane i niezmodyfikowane wersje wymagane do sparowania z crRNA.
- Odczynniki do transfekcji - Produkty do transfekcji/dostarczania do użytku z plazmidowym DNA Sigma-Aldrich®, syntetycznym RNA i kompleksami rybonukleoprotein (RNP) Cas9.
- Lentiviral Packaging Mix - Zalecany do pakowania plazmidowego DNA Lenti-CRISPR w pseudotypowe cząsteczki lentiwirusowe do dalszych zastosowań transdukcyjnych.
- CRISPR Integration Kit - Zawiera zatwierdzony CRISPR, który rozszczepia DNA z wysoką wydajnością oraz standaryzowany oligo-dawca zaprojektowany do badania częstotliwości napraw zależnych od homologii w szerokiej gamie linii komórkowych.