올리고뉴클레오타이드의 어닐링(Annealing) 프로토콜
이 프로토콜은 상보적 염기서열을 가진 2개의 단일 나선 올리고뉴클레오타이드 어닐링을 위한 것입니다(그림 1). 가열 후 냉각은 혼성체화(hybridization)를 용이하게 합니다.
그림 1.어닐링 반응의 예시. 가열하면 모든 수소결합이 ‘깨지므로’, 각 올리고뉴클레오타이드 내의 모든 2차 구조를 파괴합니다. 이후 서서히 냉각시키면 혼성체화가 용이해지는데, 새로운 수소결합이 상보적 염기서열 사이에 형성되기 때문입니다.
정의 / 약어
EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid
NaCl: Sodium Chloride
Trizma® 염기: Tris [Tris(hydroxymethyl)aminomethane]의 브랜드 이름
Oligo: Oligonucleotide 또는 oligomer의 약자. 올리고뉴클레오타이드는 짧은 단일 나선 DNA 또는 RNA 분자이며, 어닐링(가열 또는 융해)되고 나서야 적합한 상보적 DNA 또는 RNA 가닥과 결합하여 이중 가닥을 형성할 수 있습니다.
DNA 어닐링: 이 페이지에서는 모든 올리고뉴클레오타이드를 위한 어닐링 절차에 대해 논의합니다. 때때로 어닐링은 해당 절차가 RNA에 대해서도 사용됨에도 불구하고 DNA 어닐링이라고 불립니다. 어닐링은 상보적 염기서열을 가진 2개의 단일 나선 올리고뉴클레오타이드를 가열 및 냉각하는 과정입니다. 가열은 모든 수소결합을 깨뜨리며, 냉각은 새로운 결합이 염기서열 사이에 생성될 수 있게 합니다.
DNA/RNA 어닐링 장비 및 용품
- 가열 블록 또는 유전자증폭기
- 2 mL 원심분리용 튜브
- 피펫 팁
- Milli-Q® H2O
- EDTA(제품번호 E9884)
- NaCl(제품번호 S3014)
- Trizma® 염기(제품번호 93362)
- 상보적 염기서열을 가진 2개의 단일 나선 올리고뉴클레오타이드
DNA/RNA 어닐링 방법
어닐링 과정은 2개의 주요 단계로 나뉩니다. 1) 용해 2) 어닐링(가열 블록 또는 유전자증폭기 사용)
올리고 용해
각 올리고뉴클레오타이드는 정확히 측정된 양으로 배송되지만, 최상의 결과를 위해 분광광도계로 검증하여 각각 같은 양의 올리고뉴클레오타이드가 반응에 추가되는지 확인합니다.
- 각 올리고뉴클레오타이드를 어닐링 완충액 부피에 따라 용해시켜서(아래 완충액 조제법 참고) 각각 같은 농도가 되게 합니다.
- 각 올리고뉴클레오타이드의 농도는 원하는 이합체 올리고뉴클레오타이드 농도의 2배가 필요합니다.
예시
원하는 이합체 올리고뉴클레오타이드 농도는 50 µM입니다.
- 올리고뉴클레오타이드 1: 10.55 OD(312.6 µg, 49.9 nmol)로 제공됩니다. 분광광도계로 측정된 OD 양을 검증하십시오.
- 올리고뉴클레오타이드 2: 9.04 OD(279.7 µg, 45.9 nmol)로 제공됩니다. 분광광도계로 측정된 OD 양을 검증하십시오.
- 각 올리고뉴클레오타이드 저장용액은 원하는 이합체 올리고뉴클레오타이드 농도의 2배가 필요하며, 즉, 각 저장용액은 100 µM이 되어야 합니다.
- 올리고뉴클레오타이드 1에 어닐링 완충액 49.9 x 10 = 499 µL를 추가하여 100 µM 저장용액을 만듭니다.
- 올리고뉴클레오타이드 2에 어닐링 완충액 45.9 x 10 = 459 µL를 추가하여 100 µM 저장용액을 만듭니다.
*이 계산은 100 µM 용액을 만들 때만 적용되는 간단한 방법이며, 여기서는 예시로만 사용됩니다. 다양한 올리고뉴클레오타이드 농도 계산에 대해 자세히 알아보려면, 처리 지침 및 안정성을 확인하십시오.
Oligo 어닐링
가열 블록
- 같은 양의 동일한 몰 농도를 가진 올리고뉴클레오타이드를 마이크로튜브에서 혼합합니다.
- 마이크로튜브를 95°C에서 5분 동안 배양합니다.
- 마이크로튜브가 실온이 될 때까지 서서히 냉각시킵니다(< 60분).
유전자증폭기
가열 블록도 작동하겠지만, 유전자증폭기는 더 일관된 과정을 가능하게 합니다.
- 같은 양의 동일한 몰 농도를 가진 올리고뉴클레오타이드를 PCR 튜브에서 혼합합니다.
- 다음의 열 프로파일을 사용합니다.
- 95°C까지 가열하고 해당 온도를 2분 동안 유지합니다.
- 25°C까지 45분 이상 냉각시킵니다.
- 임시 보관을 위해 4°C까지 냉각시킵니다.
- 95°C까지 가열하고 해당 온도를 2분 동안 유지합니다.
- PCR 튜브를 잠시 원심분리하여 모든 수분을 뚜껑으로부터 제거합니다.
가열 블록 또는 유전자증폭기의 사용 후, 이합체 올리고뉴클레오타이드는 사용 또는 보관할 준비가 됩니다. 올리고뉴클레오타이드 보관에 대해 자세히 알아보려면, 처리 지침 및 안정성을 확인하십시오.
DNA 어닐링을 위한 완충액 조제법
모든 완충액은 Milli-Q® 워터로 만듭니다.
어닐링 완충액 조성 (1X)
- 10 mM Tris, pH 7.5 - 8.0
- 50 mM NaCl
- 1 mM EDTA
연결효소 완충액 조성 (1X)
이 완충액은 일반적으로 T4 DNA 연결효소와 함께 사용됩니다.
- 50 mM Tris-HCl, pH 7.5
- 10 mM MgCl2
- 1 mM ATP
- 10 mM DTT
인산화효소 완충액 조성 (1X)
이 완충액은 일반적으로 T4 polynucleotide 인산화효소와 함께 사용됩니다.
- 70 mM Tris-HCl, pH 7.6
- 10 mM MgCl2
- 5 mM DTT