로듐 촉매
로듐 촉매는 탄소–수소(C–H) 결합의 활성화에 적합한 촉진제로 나타났으며, 촉매 작용을 위한 도전적이고 매력적인 도구로 부상하고 있습니다. 로듐 촉매 작용은 촉매 탈수소 교차 결합에 대한 관심의 증가를 발견하였으며, 우아한 C–C 결합 구조를 가능하게 합니다. 예시 대부분에서 팔라듐이 금속으로 선택되었지만, Rh 촉매가 이러한 활성화에 적합한 촉진제가 될 수 있습니다. 로듐 촉매를 사용함으로써, 귀중한 유기 프레임워크에 대한 실행 가능한 경로로서 아릴–아릴, 아릴–알켄 및 알켄–알켄과 같은 중요한 커플링에 대한 이용성을 얻을 수 있습니다.