1368019
USP
Liothyronine Sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate sodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H11I3NNaO4
CAS Number:
Molecular Weight:
672.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
API family
liothyronine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].Ic1c(ccc(c1)Oc2c(cc(cc2I)C[C@H](N)C(=O)O)I)[O-]
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI key
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Liothyronine Sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.