1357522
USP
Latanoprost Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Isopropyl (Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-2-[(3R)-5-phenyl-3-(triethylsilyloxy)pentyl]-3,5-bis(triethylsilyloxy)cyclopentyl}hept-5-enoate, Latanoprost tris(triethylsilyl) ether
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
latanoprost
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Si](O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)O[Si](CC)(CC)CC)C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C)CC[C@@H](O[Si](CC)(CC)CC)CCc2ccccc2)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C44H82O5Si3/c1-12-50(13-2,14-3)47-39(33-32-38-28-24-23-25-29-38)34-35-41-40(30-26-21-22-27-31-44(45)46-37(10)11)42(48-51(15-4,16-5)17-6)36-43(41)49-52(18-7,19-8)20-9/h21,23-26,28-29,37,39-43H,12-20,22,27,30-36H2,1-11H3/b26-21-/t39-,40+,41+,42-,43+/m0/s1
InChI key
BDKOEHDXBRAVIY-ONPUMRPCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.