1228010
USP
Drometrizole trisiloxane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-{2-methyl-3-{1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl}propyl}phenol, Silatrizole
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H39N3O3Si3
CAS Number:
Molecular Weight:
501.84
Beilstein:
11343300
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
drometrizole
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CC(Cc1cc(C)cc(c1O)-n2nc3ccccc3n2)C[Si](C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H39N3O3Si3/c1-18-14-20(15-19(2)17-33(9,29-31(3,4)5)30-32(6,7)8)24(28)23(16-18)27-25-21-12-10-11-13-22(21)26-27/h10-14,16,19,28H,15,17H2,1-9H3
InChI key
HUVYTMDMDZRHBN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Drometrizole trisiloxane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.