주요 문서
SU860035
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL, large opening (6 mm), 11.6 x 32 mm
clear glass (with marking spot), volume 1.5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
clear glass (with marking spot)
특징
Large opening (6.0 mm)
포장
pkg of 100 ea
재고 정보
not available in USA
O.D.
12 mm
직경 × 높이
12 mm × 32 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)