주요 문서
SU860094
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/white silicone septum
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole)
특징
closure type crimp seal
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
격막 직경 × 두께
11 mm × 1.3 mm
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)