주요 문서
SU860055
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL, large opening (6 mm), 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
동의어(들):
Large Opening Crimp Top Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
11.6 mm × 32 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)