주요 문서
29445-U
Supelco
Certified glass inserts for 8 x 40 mm shell vials
volume 100 μL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass insert (with plastic bottom spring)
설명
conical precision point
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
5 mm × 30 mm
용적
100 μL
피팅
thread for 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)