주요 문서
29434-U
Supelco
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, amber glass vial, clear polyethylene cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
clear polyethylene cap
특징
closure type polyethylene cap (starburst interior)
포장
pkg of 250 ea
O.D. × H × I.D.
8 mm × 40 mm × 6 mm
용적
1 mL
피팅
plug for 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)