주요 문서
SAAR5044420
Potassium hydroxide
univAR
동의어(들):
Caustic potash
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KOH
CAS Number:
Molecular Weight:
56.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352320
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044420EM)
mp
361 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)