주요 문서
SAAR4943000
Pentane
uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.15
Beilstein:
969132
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
vapor density
2.48 (vs air)
제품 라인
uniLAB
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
포장
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4943000LC)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-40.0 °F
Flash Point (°C)
-40 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)