Key Documents
SAAR3222820
Iodine
resublimed, univAR
동의어(들):
Iodine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
I2
CAS Number:
Molecular Weight:
253.81
UNSPSC 코드:
41116100
제품 라인
univAR
분자량
253.81 g/mol
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3222820EM)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system, Thyroid
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)