주요 문서
SAAR1461070
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
포장
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR1461070LL)
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461070KF)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
For laboratory use only
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)