주요 문서
Z286435
Nalgene® stopcock
2-way, bore size 2 mm
동의어(들):
2-way connector, hose connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
material
polypropylene (with TFE plug)
설명
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
특징
autoclavable
포장
pack of 1 ea
case of 6 ea
제조업체/상표
Nalgene® 6460, 0002
보어 크기
2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Serrated tubulation on each end.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)