주요 문서
Z286478
Nalgene® stopcock
3-way, bore size 4 mm
동의어(들):
3-way connector, hose connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
material
polypropylene (with TFE plug)
설명
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
특징
autoclavable
포장
pack of 1 ea
case of 4 ea
제조업체/상표
Nalgene® 6470, 0004
보어 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Serrated tubulation on each end.
특징 및 장점
  • Autoclave friendly
  • Non-seizing, leakproof PTFE plug
  • Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts tubing of 1/4 in. 7/16 in.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)