제조업체/상표
Cadence Science 6011HP
일반 설명
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
법적 정보
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506583-1EA | 4061826729878 |