제조업체/상표
Cadence Science 6011SS
일반 설명
Made from corrosion-resistant 303 stainless steel.
법적 정보
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506567-1EA | 4061826729854 |