주요 문서
CAD6019
1-way stopcock
female Luer lock to male Luer
동의어(들):
Stopcock Valve
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cadence Science 6019
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Stopcocks are precision-machined, individually lapped, and carefully mated to maintain pressure characteristics. These stopcocks are easily integrated with other stopcocks, manifolds, adapters, tubing, needles, and glass syringes.
  • Made from nickel plated brass or stainless steel
  • Tested to 45 psi water pressure
  • High pressure stopcocks are rated to 290 psi
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CAD6019-1EA4061832517254