주요 문서
Z768278
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, T-bore
stopcock bore 2 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.79
material
glass plug
조인트
joint plug12/30
사이드암 크기
9 mm
스톱콕(stopcock) 보어
2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stopcock has three side arms sealed 90° apart. The solid glass plug has a "T" shaped bore so that any two or all three side arms can be connected at one time. All sizes are supplied complete with a metal retaining device.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)