주요 문서
SAAR1123420
Ammonium molybdate tetrahydrate
univAR
동의어(들):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
1235.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
reagent grade
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123420EM)
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analyzed reagent
For laboratory use only.
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)