주요 문서
PHL86416
(−)-Anomalin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(−)-Praeruptorin B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H26O7
CAS Number:
Molecular Weight:
426.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C24H26O7/c1-7-13(3)22(26)29-20-18-16(11-9-15-10-12-17(25)28-19(15)18)31-24(5,6)21(20)30-23(27)14(4)8-2/h7-12,20-21H,1-6H3/b13-7-,14-8-/t20-,21-/m1/s1
InChI key
PNTWXEIQXBRCPS-IOWUNYDSSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL86416-10MG4065267681436