추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@@H]([C@H]([C@@]8(CO[C@@H](CC8)[C@H](CO)C)CC7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC3)C)(CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C
InChI
1S/C48H82O20/c1-22(16-49)24-8-13-48(21-62-24)15-14-46(4)23(40(48)61)6-7-29-44(2)11-10-30(45(3,28(44)9-12-47(29,46)5)20-63-41-37(59)34(56)31(53)25(17-50)64-41)67-43-39(36(58)33(55)27(19-52)66-43)68-42-38(60)35(57)32(54)26(18-51)65-42/h22-43,49-61H,6-21H2,1
InChI key
JUKFJOYCFLIWIA-MDQYKXRHSA-N
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.