주요 문서
PHL84048
Convolidine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Vanilloylnortropine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
277.32
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)O)OC
InChI
1S/C15H19NO4/c1-19-14-6-9(2-5-13(14)17)15(18)20-12-7-10-3-4-11(8-12)16-10/h2,5-6,10-12,16-17H,3-4,7-8H2,1H3
InChI key
GWWGRYGNRKFSSX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL84048-10MG4061842062898