기술
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: lime juice hand-squeezed in laboratory, centrifuged and filtered through a 0.45 μm nylon filter disc (Acrodisc)
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase: [A] water/formic acid (99.9:0.1); [B] water/acetonitrile/isopropanol/formic acid (39.9:20:40:0.1)
gradient: 10% B for 3 min; 10 to 34% B in 30 min; 34 to 100% B in 1 min; held at 100% B for 6 min; 100 to10% B in 1 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: ambient
detector: PDA: 190–370 nm; chromatogram extracted at 283 nm
detector: ESI-MS: mass spectral range, 250-700 m/z; interval, 0.5 s; scan speed, 938 amu/s; nebulizing gas (N2) flow, 1.5 L/min; (interface temperature, 350 °C; heat block, 300 °C; desolvation line (DL) temperature, 300 °C; DL voltage, 34 V; probe voltage, +4.5 kV; Qarray voltage, 1.0 V; RF voltage, 90 V; detection gain, 1.05 kV)
injection: 2 μL
적합성
application for HPLC
application for SPE
응용 분야
food and beverages
분석 메모
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.