추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
nifedipine
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=C(C2=C(N=O)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N=C1C
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
InChI key
MUZLTKGYFZENFW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:Nifedipine Capsules Nifedipine Prolonged-release Tablets Nifedipine Prolonged-release Capsules
Also used in monographs such as:
포장
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.