About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16N2O2 · H2 SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
294.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CCO)(CCO)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI key
KMCFMEHSEWDYKG-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.