제품 라인
TSKgel®
양식
slurry
포장
bottle of 25 mL
제조업체/상표
Tosoh 43177
파라미터
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
phenyl phase
입자 크기
30 μm
작동 pH
1-13
용량
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel Phenyl-5PW resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Phenyl-650 products.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
103.1 °F
Flash Point (°C)
39.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.