주요 문서
814721
TSKgel® Phenyl-5PW (30) Bulk Media
bottle of 1 L, phase phenyl, 30 μm particle size
동의어(들):
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
제품 라인
TSKgel®
형태
slurry
포장
bottle of 1 L
제조업체/상표
Tosoh 14721
파라미터
20 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
phenyl phase
입자 크기
30 μm
작동 pH
1-13
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel Phenyl-5PW resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Phenyl-650 products.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
103.1 °F
Flash Point (°C)
39.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)