제품명
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
Tosoh 21863
파라미터
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1.5 cm × 3.2 mm
표면적
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
carbamoyl phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 3μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
물리적 형태
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.