설명
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
제품 라인
TOYOPEARL®
특징
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
포장
bottle of 1 L
제조업체/상표
Tosoh 21450
파라미터
≤50% max. pressure (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
기질 활성군
C4 (butyl) phase
입자 크기
65 μm
공극 크기
750 Å
pH 범위
1-13
용량
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl Butyl-600 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Its pore size is between that of Toyopearl Butyl-650 and Toyopearl SuperButyl-550 media. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is typically used as an intermediate purification or polishing step.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.