특징
number of ports 4
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M471004
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
General purpose double bank manifold for use with vacuum and inert gas. Supplied with 0-4 mm high vacuum valves for grease-free operation. Both banks are made from 22 mm medium wall tubing and have all banks open. Ports are spaced 100 mm center to center and have an O.D. of 10 mm. With front-left-right and rear-right 10 mm hose connections.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.