주요 문서
818207
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 3 ea
동의어(들):
Guardfilter for 4.6 mm I.D. TSKgel® Super Series columns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 3 ea
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
Tosoh 18207
기술
HPLC: suitable
공극 크기
140 Å
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use to protect TSKgel Super-ODS, Super-Octyl and Super-Phenyl columns. Requires Guardfilter Holder PN 818206; sold separately.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)