주요 문서
818206
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
for P/N 818207, pkg of 1 ea
동의어(들):
Holder for TSKgel® Super Series Guardfilters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, for P/N 818207, pkg of 1 ea
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Tosoh 18206
기술
HPLC: suitable
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Protect your 4.6 mm ID TSKgel Super Series column (Super-Octyl, Super-ODS and Super-Phenyl) from plugging by installing a guard filter in front of the analytical column. The Holder for Super Series Guardfilters requires 0.4 cm L x 4 mm ID Guardfilters (PN 818207) that need to be purchased separately.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)