주요 문서
502685
Upchurch Precolumn MicroFilter
for use with 1/16 in. O.D. tubing, stainless steel frit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
stainless steel frit
포장
pkg of 1 ea
피팅
10-32 female Upchurch inlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in.
호환성
for use with 1/16 in. O.D. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PEEK housing with in-line filter connects capillary tubing (using Microtight tubing sleeves) or 1/16 in. O.D. tubing to female 10-32 fitting. Swept volume of 0.3 μL. Includes 5 × 0.5 μm frits (one installed).
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)