주요 문서
502790
Frits for Precolumn MicroFilter
PEEK, pore size 0.5 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
PEEK
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Upchurch Scientific, Inc A-735X
프릿 너비 × 깊이 × 높이
0.045 in. × 0.031 in. × 0.192 in.
공극 크기
0.5 μm
호환성
for use with Precolumn Microfilters Assembly
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)