주요 문서
57183
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 20mL SPE Tube, pk of 40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
설명
for SPE Tube
포장
pk of 40
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 20mL SPE Tube
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)