material
polypropylene
설명
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
포장
pk of 100
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
54222-U | 4061832567181 |