주요 문서
817396
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 1 L, 65 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
설명
phase filter (Formyl)
제품 라인
TOYOPEARL®
양식
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
포장
bottle of 1 L
제조업체/상표
Tosoh 17396
라벨링 범위
40-70 μeq/mL ligand density
파라미터
pressure (max. 3 bar)
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
기질 활성군
aldehyde phase
입자 크기
65 μm
공극 크기
1000 Å
pH
6-9
분리 기술
affinity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
물리적 형태
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)