설명
Ether-650M
제품 라인
TOYOPEARL®
양식
liquid
포장
bottle of 100 mL
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
polymer (65 μm)
기질 활성군
Ether phase
입자 크기
100 μm
작동 pH
1-13
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
일반 설명
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.