주요 문서
814704
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 1 L, 100 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
제품 라인
TOYOPEARL®
형태
slurry
특징
counter ion Cl-
포장
bottle of 1 L
제조업체/상표
Tosoh 14704
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
100 μm
작동 pH
2-13
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
규격
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)