주요 문서
814026
Supelco
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47101511
설명
QAE-550C
제품 라인
TOYOPEARL®
형태
slurry
특징
counter ion Cl-
포장
bottle of 250 mL
파라미터
3 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
기질
methacrylate
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
100 μm
작동 pH
2-10
용량
0.37 meq/mL ion exchange capacity
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
70 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
호환성
mode of use strong anion exchange chromatography
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
애플리케이션
TOYOPEARL® QAE-550C is used in separation media and ion exchange resins.
규격
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
A Staby et al.
Journal of chromatography. A, 908(1-2), 149-161 (2001-02-24)
A comparative study was performed on strong anion exchangers to investigate the pH dependence, titration curves, efficiency, binding strength, particle size distribution, and static and dynamic capacity of the chromatographic resins. The resins tested included Q Sepharose XL, UNO Q-1