주요 문서
814028
Supelco
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0014028
동의어(들):
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47101511
입자 크기:
100 μm
기질 활성군:
sulfopropyl phase
Matrix:
methacrylate
설명
SP-550C
제품 라인
TOYOPEARL®
양식
slurry
특징
counter ion Na+
포장
bottle of 250 mL
제조업체/상표
Tosoh 0014028
파라미터
3 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
Matrix
methacrylate
기질 활성군
sulfopropyl phase
입자 크기
100 μm
작동 pH
3-11
용량
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
111 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
호환성
mode of use strong cation exchange chromatography
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
애플리케이션
TOYOPEARL® SP-550C columns are used in separation media and ion exchange resins.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Arne Staby et al.
Journal of chromatography. A, 1034(1-2), 85-97 (2004-05-01)
A comparative study was performed on strong cation-exchangers to investigate the pH dependence, efficiency, binding strength, particle size distribution, static and dynamic capacity, and SEM pictures of chromatographic resins. The resins tested included: SP Sepharose XL, Poros 50 HS, Toyopearl