제품명
TSKgel® PWXL Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 12 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 08033
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
4 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
12 μm
공극 크기
mixed
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가아드 컬럼
관련 제품
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.